ABN410
Anti-ZNF423 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Zinc finger protein 423, Olf1/EBF-associated zinc finger protein, hOAZ, Smad- and Olf-interacting zinc finger protein, ZFP423
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF423(23090)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ZNF423 in human thalamus and hippocampus tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ZNF423 in NIH/3T3 cells.
DyLight® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZNF423 in 10 µg of mouse P7 brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable