ABN343
Anti-NIPSNAP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Non-neuronal SNAP25-like protein, NIPSNAP1, NIPSNAP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NIPSNAP1(8508)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Bloting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NIPSNAP in 15 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable