ABN254
Anti-BAALC Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Brain and acute leukemia cytoplasmic protein, BAALC
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAALC(79870)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected BAALC in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable