ABN160
Anti-ARMS2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Age-related maculopathy susceptibility protein 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARMS2(387715)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ARMS2 on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human placenta tissue lysate