ABF1066
Anti-SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2)
146,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
About This Item
146,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt 139.13 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Produit purifié par
(Unpurified)
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
vaccinia virus ... s> S(43740568)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant extracellular domain (S1+S2) of SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant extracellular domain (S1 + S2) of Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2) in ELISA applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Neutralizing: A representative lot neutralized SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2) in Neutralizing applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable