ABE499
Anti-JMJD2D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Lysine-specific demethylase 4D, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3D, Jumonji domain-containing protein 2D
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDM4D(55693)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analyis: 20 µg from a representative lot detected JMJD2D in 500 µg of HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected JMJD2D in 10 µg of HeLa cell lysate
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable