ABE421
Anti-GATA-like protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
GATA-type zinc finger protein 1, GATA-like protein 1, GLP-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZGLP1(100125288)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GATA-like protein 1 in human colon tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human colon tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable