ABE278
Anti-MILI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Piwi-like protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Piwil2(57746)
rat ... Piwil2(306011)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Fluoresence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in embyronic testis cross sections. (Vagin, W., et al. (2009). Genes Dev. 23(15):1749-1762.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory. (Aravin, A.A., et al. (2007). Science. 316(5825):744-747.)
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MILI in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
RAW264.7 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable