ABE2619
Anti-Polo-like kinase-1
from rabbit
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase PLK1, EC: 2.7.11.21, PLK-1, Serine/threonine-protein kinase 13, STPK13
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLK1(5347)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS and C2C12 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS-TR transfected cells (Macurek, L., et. al. (2008). Nature. 455(7209):119-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS-TR transfected cells (Macurek, L., et. al. (2008). Nature. 455(7209):119-23).
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Polo-like kinase-1 in U2OS transfected with PLK1 siRNA (PLK1) & U2OS transfected with control oligo (LUC o Luciferase).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash