ABE2598M
Anti-CLOCK
from guinea pig
Synonyme(s) :
mCLOCK, CLOCK, Circadian locomoter output cycles protein kaput
153,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
153,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Clock(12753)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected CLOCK in beta-TC6 cells (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected CLOCK in beta-TC6 cells (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CLOCK in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable