ABE219
Anti-phospho Histone H3 (Ser57) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer57)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated phospho Histone H3 (Ser57) from 500 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.005 µg/mL from a representative lot detected phospho Histone H3 (Ser57) in a panel containing various modified and non-modified Histone H3 peptides.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H3 (Ser57) in 10 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable