ABE1959
Anti-RAD9A Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, hRAD9, mRAD9, Rad9-like protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD9A(5883)
mouse ... Rad9A(19367)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected strong RAD9A immunoreactivity in the nuclei of prophase spermatocytes, lower immunoreactivity was also seen in Sertoli cells, while little or no staining of spermatids and spermatogonia was seen in 3.7% paraformaldehyde-fixed, paraffin-embedded mouse testis tissue sections (Vasileva, A., et al. (2013). J. Cell Sci. 126(Pt 17):3927-3938).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected RAD9A in human prostate cancer tissue section.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable