ABE1317
Anti-phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase 7, 39 kDa protein kinase, p39 Mo15, CDK-activating kinase 1, Cell division protein kinase 7, Serine/threonine-protein kinase 1, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr170)
Informations sur le gène
human ... CDK7(1022)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in HCT116 cell lysate treated with doxorubicin (Larochelle, S., et al. (2012). Nature Struc. Mole. Biol. 19(11):1108-1115).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable