ABE1081
Anti-JMJD2E/KDM4E Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Lysine-specific demethylase 4E, KDM4D-like protein, Lysine-specific demethylase 4D-like, JMJD2E
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDM4E(390245)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected JMJD2E/KDM4E in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Description de la cible
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1