ABC835
Anti-SDHD Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Succinate dehydrogenase [ubiquinone] cytochrome b small subunit, mitochondrial, CybS, CII-4, QPs3, Succinate dehydrogenase complex subunit D, Succinate-ubiquinone oxidoreductase cytochrome b small subunit, Succinate-ubiquinone reductase membrane anchor s
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDHD(6392)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected Anti-SDHD in EL4 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable