ABC61-M
Anti-NIPP-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nuclear inhibitor of protein phosphatase 1, NIPP-1, Protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 8, ARD-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R8(5511)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NIPP-1 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Raji nuclear extract