ABC514
Anti-Menin/MEN1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Menin, Menin/MEN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCG2(7857)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Menin/MEN1 in 10 µg of Tamoxifen treated MEF 545T and MEF 545D cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1