ABC328
Anti-CLEC2A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
C-type lectin domain family 2 member A, Keratinocyte-associated C-type lectin, KACL, Proliferation-induced lymphocyte-associated receptor, PILAR, UNQ579, PRO19597
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLEC2A(387836)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting/Peptide Inhibition Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CLEC2A in 15 µg of K562 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
K562 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable