ABC2075
Anti-LC3C
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C, Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, MAP1A/MAP1B LC3 C, Microtubule-associated protein 1 lig
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3C(440738)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LC3C in rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité