ABC1392
Anti-PDGF-C (GFD)
from rabbit
Synonyme(s) :
Platelet-derived growth factor C, Fallotein, Spinal cord-derived growth factor, SCDGF, VEGF-E
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFC(56034)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected PDGF-C in HEK293T cells. (Courtesy of Hyeong-Reh Choi Kim lab at Wayne State University).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected PDGF-C in lysates from HEK293T cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable