Documents
AB9630
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR2B phospho Tyr1252 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1252)
Informations sur le gène
Spécificité
NMDAR2B, phosphoTyrosine1252. The antibody recognizes a protein of ~180 kDa corresponding to NMDAR2B, phosphoTyrosine1252 in lysates from rat brain hippocampus. Immunolabeling is blocked by the phosphopeptide used as the immunogen but not the corresponding non-phosphopeptide. Immunolabeling is also blocked by Lamda-phosphatase treatment.
The immunogen has 100% homology with human and non-human primates.
Immunogène
Synthetic peptide of amino acids surrounding the phosphoTyrosine 1252 site of rat NMDAR2B.
Application
Anti-NMDAR2B phospho Tyr1252 Antibody is an antibody against NMDAR2B phospho Tyr1252 for use in WB.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2