AB5886
Anti-Caspr2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Contactin-Associated Protein-like 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNTNAP2(26047)
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also react with mouse due to identical sequence homology. Other species have not been tested.
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3