AB5644P
Anti-Fatty Acid Amide Hydrolase Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
FAAH
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAAH(2166)
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide is 100% conserved in rat, 94% in mouse and porcine and 58% in chicken. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogène
Application
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG376) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable