AB5613P
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor Antibody, pro
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Prepro-Abrineurin, Pro-Abrineurin, Prepro-BDNF, Pro-BDNF, Prepro-Brain-derived neurotrophic factor, Pro-Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Immunohistochemistry: 1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable