Principaux documents
AB5459
Sigma-Aldrich
α
Chemicon®, from rabbit
100 μL
733,00 €
733,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
733,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
733,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABRA4(2557)
Spécificité
GABA A receptor alpha4 subunit. The apparent molecular mass of the alpha 4 subunit in rat brain membrane fractions is 64 kDa.
Immunogène
MBP fusion protein from the cytosolic loop of rat GABA A receptor alpha4 subunit.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
αα&
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Western blotting :
μμ
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
μ
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C sous forme non diluée pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Neus Pedraza et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 80(10), 280-280 (2023-09-09)
Nuclear Cyclin D1 (Ccnd1) is a main regulator of cell cycle progression and cell proliferation. Interestingly, Ccnd1 moves to the cytoplasm at the onset of differentiation in neuronal precursors. However, cytoplasmic functions and targets of Ccnd1 in post-mitotic neurons are
S Hossein Fatemi et al.
Journal of autism and developmental disorders, 40(6), 743-750 (2010-01-13)
We have shown altered expression of gamma-aminobutyric acid A (GABA(A)) and gamma-aminobutyric acid B (GABA(B)) receptors in the brains of subjects with autism. In the current study, we sought to verify our western blotting data for GABBR1 via qRT-PCR and
S Hossein Fatemi et al.
Synapse (New York, N.Y.), 71(7) (2017-03-21)
Schizophrenia and bipolar disorder are complex psychiatric disorders that affect millions of people worldwide. Evidence from gene association and postmortem studies has identified abnormalities of the gamma-aminobutyric acid (GABA) signaling system in both disorders. Abnormal GABAergic signaling and transmission could