AB5453
Anti-GABA A Receptor α6 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gabra6(29708)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunopreciptation: The antibody will immunoprecipitate 53% of all GABA A receptors in sodium dodecylsulfate extracts of rat forebrains (150 μL) using 15 μg of antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2