AB5380
Anti-Nitric Oxide Synthase I Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
NOS I, bNOS, nNOS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, sheep, rat, human, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Oxidative Stress
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000 (ABC).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1