AB5314
Anti-Carboxypeptidase H Antibody, CT
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
CPH, Carboxypeptidase E
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CPE(1363)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 1:500-1:2,000. Carboxypeptidase H precursor migrates at 53 kDa while active enzyme migrates at about 48 kDa.
Immunoprecipitation: 1:250-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable