AB5208
Anti-Sodium Channel Antibody, Voltage Gated, Brain Type III, pain
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Nav1.3, SCN3A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCN3A(6328)
Spécificité
Immunogène
( type III voltage-gated sodium channel VGSC)
Application
Western blot: 1:200 using ECL on newborn rat brain membranes.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Immunohistochemistry: on fixed frozen sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 0.75 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3