AB3241
Anti-Cdc2 Antibody, phospho-specific (Tyr15)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Cell Division Cycle 2, p34 Protein Kinase, Cyclin-dependent Kinase 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr15)
Informations sur le gène
rat ... Cdk1(54237)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2