Documents
AB1783
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur du glutamate glial
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
GLT-1, EAAT2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC1A2(6506)
Description générale
Les transporteurs du glutamate (GluT) servent à retirer de la fente synaptique le L-glutamate (Glu), un neurotransmetteur excitateur primaire du système nerveux central (SNC) des mammifères. Nettoyer la synapse de cette manière permet de recycler le Glu en vue d'un usage ultérieur, de maintenir un gradient de diffusion adapté, et d'éviter l'excitotoxicité. De nombreux membres différents d'une famille multigénique de GluT ont été signalés - GLT1, GLAST, EAAC1 et EAAT2. De l'ARNm a été identifié dans le cerveau pour chacune de ces protéines.
EAAT2 transporte le L-glutamate ainsi que le L et le D-aspartate. EAAT2 est essentiel pour l'achèvement de l'action post-synaptique du glutamate, retirant rapidement de la fente synaptique le glutamate libéré. EAAT2 agit comme un symport en cotransportant le sodium.
Spécificité
Transporteur du glutamate glial GLT-1 (EAAT2). L'anticorps a été testé sur du tissu de système nerveux central. La pré-absorption de l'antisérum avec le peptide immunogène (référence AG391) supprime complètement l'immunomarquage.
Immunogène
Peptide de synthèse issu de l'extrémité carboxy-terminale du GLT-1 humain.
Épitope : Extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez le transporteur du glutamate à l'aide de cet anticorps anti-transporteur du glutamate glial, dont l'utilisation a été validée en IH(P), IF et WB.
Produit évalué par western blotting sur des lysats de membrane cérébrale de souris.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter le GLT-1 dans 10 µg de lysats de membrane cérébrale de souris.
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/1000-1/4000e d'un précédent lot a été utilisée avec un système de détection à base de DAB sur du prosencéphale de rat adulte fixé avec 4 % de paraformaldéhyde.
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/5 000-1/10 000e d'un précédent lot a été utilisée avec un anticorps secondaire conjugué à de la cyanine.
La détection enzymatique nécessite des dilutions d'anticorps primaire nettement supérieures. Il est recommandé d'utiliser du matériel légèrement fixé avec 4 % de PFA.
Remarques :
Des rats Sprague-Dawley mâles (d'un poids corporel de 100-150 g) ont été anesthésiés avec du pentobarbital sodique et perfusés via l'aorte ascendante avec 50 ml de solution de Tyrode sans Ca2+ puis avec un fixateur du type formol-acide picrique (4 % de paraformaldéhyde avec 0,4 % d'acide picrique dans un tampon phosphate 0,16 M, à pH 6,9) pendant 6 minutes. Les tissus ont rapidement été disséqués, post-fixés dans le même fixateur pendant 90 minutes, puis rincés pendant au moins 24 heures dans du tampon phosphate 0,1 M (à pH 7,4) contenant 10 % de saccharose. Des coupes (de 14 µm) ont été découpées dans un cryostat et incubées à 4 °C toute une nuit avec la référence AB1783 (dilution au 1/5 000-1/10 000e). Après rinçage dans du PBS, les coupes ont été incubées pendant 60 minutes à température ambiante avec des anticorps secondaires conjugués avec du colorant Cy3. Après montage dans un mélange de PBS et de glycérol (1/3) contenant 0,1 % de p-phénylènediamine, les coupes ont été examinées avec un microscope à épifluorescence Microphot-SA de Nikon.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de membrane cérébrale de souris.
Description de la cible
~62 kDa
Forme physique
Antisérum de cochon d'Inde sans conservateurs.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral de rat
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
R C Roberts et al.
Neuroscience, 277, 522-540 (2014-07-30)
The process of glutamate release, activity, and reuptake involves the astrocyte, the presynaptic and postsynaptic neurons. Glutamate is released into the synapse and may occupy and activate receptors on both neurons and astrocytes. Glutamate is rapidly removed from the synapse
Noncell-autonomous photoreceptor degeneration in a zebrafish model of choroideremia.
Krock, BL; Bilotta, J; Perkins, BD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Activity of D-amino acid oxidase is widespread in the human central nervous system.
Sasabe, J; Suzuki, M; Imanishi, N; Aiso, S
Frontiers in synaptic neuroscience null
Lesion-induced alterations in astrocyte glutamate transporter expression and function in the hippocampus.
Schreiner, AE; Berlinger, E; Langer, J; Kafitz, KW; Rose, CR
ISRN neurology null
Silvana Valtcheva et al.
Nature communications, 7, 13845-13845 (2016-12-21)
Astrocytes, via excitatory amino-acid transporter type-2 (EAAT2), are the major sink for released glutamate and contribute to set the strength and timing of synaptic inputs. The conditions required for the emergence of Hebbian plasticity from distributed neural activity remain elusive.