AB1781SP
Anti-Neurotrophin 4/5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
NT4/5
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, monkey, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTF4(4909)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting: 1-2 μg/mL
ELISA: 1-2 μg/mL
Inhibition of biological activity in vitro: 1-2 μg/mL.
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes NT4, but not other neurotrophins.
In vivo animal studies: use neat
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable