AB16955
Anticorps anti-DR4, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
TRAIL-R1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF10A(8797)
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptose et cancer
Apoptose - Autre
Il est possible d'utiliser du lysat de cellules HeLa entières comme témoin positif ; une bande à 57 kDa devrait être détectée.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable