Principaux documents
AB10080
Sigma-Aldrich
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
cytochrome P450
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP2A13(1553)
Immunogène
Recombinant CYP450 2E1
Application
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1 is an antibody against CYP450 for use in WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Qualité
Routinely evaluated by immunoblot.
Description de la cible
57 kDa
Forme physique
Raw Rabbit Serum with 0.1% Sodium Azide
Stockage et stabilité
1 year at 2-8°C from date of shipment
Autres remarques
Please refer to lot specific datasheet.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany