Principaux documents
96320500
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 500
Synonyme(s) :
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 500
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
Vantage
Paramètres
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
500 mm
Surface
8 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
250-500 mm
Volume du lit
200-400 mL
Diamètre
32-32.1 mm
Informations légales
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany