Principaux documents
96100054
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Vantage
Niveau de qualité
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
50 cm (19.7 in.)
Diamètre
4.4 cm (1.7 in.)