869019-M
Normal Rabbit Serum, Lyophilized Solid
Synonyme(s) :
Normal Rabbit Serum
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<0.05% Hemoglobin
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Normal carrier sera, produced from pooled lots of sera from healthy, non-immunized rabbits. Suitable for use in radioimmunoassay.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
pH 6.5-8.0.
Reconstitution
Reconstitute in 5 ml of H₂O.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable