8.57002
Capping Reagent A for DNA Synthesis
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
Synonyme(s) :
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
Niveau de qualité
200
300
Gamme de produits
Novabiochem®
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Description générale
- 857002.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857002.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857002.2500: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
- 857002.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
41.9 °F
Point d'éclair (°C)
5.5 °C