Principaux documents
8.56145
Sigma-Aldrich
H-Val-H NovaSyn TG resin
Novabiochem®
1 G
424,00 €
5 G
2 100,00 €
424,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
424,00 €
5 G
2 100,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
424,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Pre-loaded resin for synthesis of peptides containing C-terminal valinal
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-3725
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.25 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is amino PEG-PS-polymer (90 µm).
Informations légales
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable