Principaux documents
8.53089
Sigma-Aldrich
Boc-D-Glu(OBzl)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-Glu(OBzl)-OH, N-α-t.-Boc-D-glutamic acid γ-benzyl ester
25 G
363,00 €
363,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
363,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
363,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N([C@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m1/s1
Clé InChI
AJDUMMXHVCMISJ-CYBMUJFWSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of D-glutamic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-0009
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): +5.0 - +7.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable