Documents
8.53077
Sigma-Aldrich
Boc-Aib-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Aib-OH, N-α-t.-Boc-α-aminoisobutyric acid, N-α-t.-Boc-α-methylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
250-421-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4,5)6(11)12/h1-5H3,(H,10,13)(H,11,12)/p-1
Clé InChI
MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Standard building block for introduction of aminoisobutyric acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0203
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable