Principaux documents
8.53033
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH, N-α-t.-Boc-S-p-methylbenzyl-L-cysteine
25 G
120,40 €
100 G
429,80 €
120,40 €
Tarif172,00 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
120,40 €
100 G
429,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H23NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,40 €
Tarif172,00 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥98.5% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
63-66 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H23NO4S/c1-11-5-7-12(8-6-11)9-22-10-13(14(18)19)17-15(20)21-16(2,3)4/h5-8,13H,9-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
Clé InChI
CUNVVZWSABRKAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of cysteine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Liaison
Replaces: 04-12-0134
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.