Principaux documents
8.52365
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Ser(tBu)-OPfp, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-serine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H24F5NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)COC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C28H24F5NO5/c1-28(2,3)38-13-19(26(35)39-25-23(32)21(30)20(29)22(31)24(25)33)34-27(36)37-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,34,36)/t19-/m0/s1
Clé InChI
DOUJYVMLNKRFHE-IBGZPJMESA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of serine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0% (a/a)
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (1 mmol in 6 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable