8.51061
2-Chlorotrityl chloride
Novabiochem®
Synonyme(s) :
2-Chlorotrityl chloride
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
133.0-137.0 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clé InChI
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Athanassopoulos, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 5645.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable