Documents
8.45001
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
Msynthplus
Synonyme(s) :
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
200-836-8
Pression de vapeur
1006 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
140 °C
Limite d'explosivité
4-57 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
20.4 °C/1013 hPa
Pf
-123 °C
Température de transition
flash point -20 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.799 - 0.801
Crotonaldehyde (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Praldehyde (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Acetic acid (GC, area%): ≤ 0.25 % (a/a)
Aldol (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
-38.89 °C - closed cup