Principaux documents
8.43983
Sigma-Aldrich
Benzethonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
250 G
304,00 €
304,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
304,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H42ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
204-479-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
304,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.001 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
Pf
160-166 °C
Masse volumique apparente
440 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+](CCOCCOc2ccc(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Development of biologically active ionic liquids: Research highlighted the synthesis of new ionic liquids incorporating the benzethonium cation, which show promising SAR induction and antimicrobial properties, potentially useful in pest management and disease control applications (Czerwoniec et al., 2024).
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2