Documents
8.43786
Sigma-Aldrich
2-Methylheptanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methylheptanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
214-704-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
140 °C/40 hPa
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/p-1/t7-/m1/s1
Clé InChI
NKBWMBRPILTCRD-SSDOTTSWSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C