Principaux documents
8.43410
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoformate
≥97%
Synonyme(s) :
Triethyl phosphonoformate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
216-016-8
Essai
≥97%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable