Principaux documents
8.41875
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene, Bis-MSB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
236-285-5
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
179-181 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
Clé InChI
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable