Principaux documents
8.41834
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Benzyloxyphenol, Hydroquinone monobenzyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-083-3
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
117.9-121.5 °C
Densité
1.26 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
Clé InChI
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable